Tisk…
1-(4-Fluorophenyl)-5-phenylpenta-2,4-dien-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0821-100MG PC0821-1G
APOSPC0821-100MGEA 992 CZK
APOSPC0821-100MG APOSPC0821-1G
1-(4-Fluorophenyl)-5-phenylpenta-2,4-dien-1-one
1-(4-Fluorophenyl)-5-phenylpenta-2,4-dien-1-one
Vzorec: C₁₇H₁₃FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017966
CAS číslo: 99646-84-1