Tisk…
1,3-Bis(4-fluorophenyl)-2,3-dibromopropan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dibromo-4'-fluoro-3-(4-fluorophenyl)propiophenone
PC0818-1G PC0818-5G
APOSPC0818-1GEA 4960 CZK
APOSPC0818-1G APOSPC0818-5G
1,3-Bis(4-fluorophenyl)-2,3-dibromopropan-1-one
1,3-Bis(4-fluorophenyl)-2,3-dibromopropan-1-one
Vzorec: C₁₅H₁₀Br₂F₂O
MW: 404,044 g/mol
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788525
CAS číslo: 497959-30-5