Tisk…
Acetone 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0817-1G PC0817-5G
APOSPC0817-1GEA 5460 CZK
APOSPC0817-1G APOSPC0817-5G
Acetone 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazone
Acetone 2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazone
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃N₃O₂
Bod tání: 92…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00763903
CAS číslo: 99422-00-1