2,4-Dinitro-4'-fluorodiphenyl ether
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0814-1G
PC0814-5G
APOSPC0814-1GEA
1040
CZK
APOSPC0814-1G
APOSPC0814-5G
2,4-Dinitro-4'-fluorodiphenyl ether
2,4-Dinitro-4'-fluorodiphenyl ether
Vzorec:
C₁₂H₇FN₂O₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01046749 CAS číslo: 1033-02-9 |