Tisk…
3-(Trifluoromethyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: α-(Trifluoromethyl)-γ-butyrolactone, 2-Oxo-3-(trifluoromethyl)tetrahydrofuran, 3-(Trifluoromethyl)oxolan-2-one
PC0793-250MG PC0793-100MG
APOSPC0793-250MGEA 3150 CZK
APOSPC0793-250MG APOSPC0793-100MG
3-(Trifluoromethyl)dihydrofuran-2(3H)-one
3-(Trifluoromethyl)dihydrofuran-2(3H)-one
Vzorec: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,087 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798462
CAS číslo: 174744-18-4