Tisk…
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0786-10G PC0786-5G
APOSPC0786-10GEA 5690 CZK
APOSPC0786-10G APOSPC0786-5G
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde 97%
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde
Vzorec: C₁₄H₈F₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001331
CAS číslo: 217186-14-6