Tisk…
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0766-1G PC0766-5G
APOSPC0766-1GEA 417 CZK
APOSPC0766-1G APOSPC0766-5G
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
Vzorec: C₈H₁₃BrF₄
Bod varu: 67…69 °C (20 mm Hg)
Hustota: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153714
CAS číslo: 231630-92-5