Tisk…
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0764-25G PC0764-5G
APOSPC0764-25GEA 35380 CZK
APOSPC0764-25G APOSPC0764-5G
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether 99%
1,2,2,2-Tetrafluoroethyl methyl ether
Vzorec: C₃H₄F₄O
Bod varu: 38…39 °C (768 mm Hg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07366529
CAS číslo: 50285-05-7
UN: 3271
ADR: 3,III