Tisk…
2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0741-1G PC0741-250MG PC0741-5G
APOSPC0741-1GEA 827 CZK
APOSPC0741-1G APOSPC0741-250MG APOSPC0741-5G
2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
2,4-Dibromo-6-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃Br₂FO
MW: 281.905 g/mol
Bod tání: 57…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094089
CAS číslo: 205683-34-7