Tisk…
Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0725-1G PC0725-250MG
APOSPC0725-1GEA 9360 CZK
APOSPC0725-1G APOSPC0725-250MG
Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H-perfluoropropoxy)phosphazene
Vzorec: C₁₈H₁₂F₃₀N₃O₆P₃
Bod varu: 120…122 °C (2,5 mm Hg)
Bod tání: 14…16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798141
CAS číslo: 429-18-5