Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0707-5G PC0707-10G
APOSPC0707-5GEA 2480 CZK
APOSPC0707-5G APOSPC0707-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Vzorec: C₁₀H₅ClF₆O
Bod varu: 103 °C (10 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788501
CAS číslo: 174083-39-7
UN: 3265
ADR: 8,III