Tisk…

Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC0657-1G PC0657-250MG
APOSPC0657-1GEA 11540 CZK
APOSPC0657-1G APOSPC0657-250MG
Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene 97%
Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene
Vzorec: C₄₂H₁₈F₇₂N₃O₆P₃
Bod tání: 47…51 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00798143
CAS číslo: 3830-74-8

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR