Tisk…
2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0655-1G PC0655-100MG
APOSPC0655-1GEA 2900 CZK
APOSPC0655-1G APOSPC0655-100MG
2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine 95%
2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine
Vzorec: C₅H₁₀F₂N₂
MW: 136.143 g/mol
Bod varu: 47 °C (37 mm Hg)
Bod tání: –8.7 °C
Hustota: 1.096 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788478
CAS číslo: 220405-40-3
UN: 2920
ADR: 8+3 II