Tisk…
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0639-1G PC0639-5G
APOSPC0639-1GEA 3970 CZK
APOSPC0639-1G APOSPC0639-5G
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
Vzorec: C₁₅H₁₀FNO₃
Bod tání: 203…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024742
CAS číslo: 2805-53-0