3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC0625-1G
PC0625-5G
PC0625-250MG
APOSPC0625-1GEA
3510
CZK
APOSPC0625-1G
APOSPC0625-5G
APOSPC0625-250MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-phenylpyrazole
Vzorec:
C₁₁H₆F₆N₂ MW: 280,169 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00153671 CAS číslo: 140647-19-4 |