Tisk…
(3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid
PC0622-1G PC0622-250MG PC0622-100MG
APOSPC0622-1GEA 55220 CZK
APOSPC0622-1G APOSPC0622-250MG APOSPC0622-100MG
(3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
(3S)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Vzorec: C₄H₅F₃O₃
MW: 158,076 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03093018
CAS číslo: 128899-79-6
UN: 3261
ADR: 8,III