Tisk…
(3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0620-250MG PC0620-100MG PC0620-1G
APOSPC0620-250MGEA 7710 CZK
APOSPC0620-250MG APOSPC0620-100MG APOSPC0620-1G
(3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
(3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Vzorec: C₄H₅F₃O₃
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093017
CAS číslo: 108211-36-5
UN: 3261
ADR: 8,III