Tisk…
3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2R)-2-Hydroxy-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropanoic acid
PC0618-1G PC0618-250MG
APOSPC0618-1GEA 17960 CZK
APOSPC0618-1G APOSPC0618-250MG
3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-D-lactic acid
Vzorec: C₃H₃F₃O₃
MW: 144,049 g/mol
Bod tání: 66…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093016
CAS číslo: 121250-04-2
UN: 3261
ADR: 8,III