Tisk…
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-1-(2-Fluorophenyl)ethanamine
PC0611-100MG PC0611-250MG
APOSPC0611-100MGEA 953 CZK
APOSPC0611-100MG APOSPC0611-250MG
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Hustota: 1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092993
CAS číslo: 185545-90-8
UN: 2735
ADR: 8,III