Tisk…
(S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0608-1G PC0608-250MG PC0608-5G
APOSPC0608-1GEA 6020 CZK
APOSPC0608-1G APOSPC0608-250MG APOSPC0608-5G
(S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol 97%
(S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092996
CAS číslo: 126534-32-5