Tisk…
(R)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0606-5G
APOSPC0606-5GEA 5960 CZK
APOSPC0606-5G
(R)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol 95%
(R)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉FO
MW: 140,155 g/mol
MDL Number: MFCD03092995
CAS číslo: 126534-33-6