Tisk…
(1S)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-2-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol, (S)-1-(2-Fluorophenyl)ethanol
PC0605-1G
APOSPC0605-1GEA 1740 CZK
APOSPC0605-1G
(1S)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
(1S)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Vzorec: C₈H₉FO
MW: 140,155 g/mol
Bod varu: 110 °C ( 135 mm Hg)
Hustota: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092992
CAS číslo: 171032-87-4