Tisk…
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0603-1G PC0603-25G PC0603-5G
APOSPC0603-1GEA 992 CZK
APOSPC0603-1G APOSPC0603-25G APOSPC0603-5G
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Vzorec: C₈H₉FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03092991
CAS číslo: 162427-79-4