Tisk…
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine
PC0599-1G PC0599-250MG
APOSPC0599-1GEA 17300 CZK
APOSPC0599-1G APOSPC0599-250MG
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 97%
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃N
MW: 189,178 g/mol
Bod varu: 69…71 °C (4,5 mm Hg)
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093005
CAS číslo: 127852-30-6