Tisk…
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0598-100MG PC0598-250MG
APOSPC0598-100MGEA 3290 CZK
APOSPC0598-100MG APOSPC0598-250MG
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Vzorec: C₉H₁₀F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093003
CAS číslo: 127733-39-5