(S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0589-250MG
PC0589-1G
APOSPC0589-250MGEA
5200
CZK
APOSPC0589-250MG
APOSPC0589-1G
(S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol 97%
(S)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Vzorec:
C₉H₉F₃O MW: 190.162 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093004 CAS číslo: 96789-80-9 |