Tisk…
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0588-1G PC0588-250MG
APOSPC0588-1GEA 37360 CZK
APOSPC0588-1G APOSPC0588-250MG
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Vzorec: C₉H₉F₃O
MW: 190,162 g/mol
Bod varu: 100…102 °C
Hustota: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02684188
CAS číslo: 127852-24-8