Tisk…
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0587-1G PC0587-250MG PC0587-5G
APOSPC0587-1GEA 1490 CZK
APOSPC0587-1G APOSPC0587-250MG APOSPC0587-5G
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Vzorec: C₉H₉F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093001
CAS číslo: 127852-27-1