Tisk…
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0586-1G PC0586-250MG
APOSPC0586-1GEA 14220 CZK
APOSPC0586-1G APOSPC0586-250MG
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Vzorec: C₉H₉F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093000
CAS číslo: 127852-29-3