Tisk…
4-(Trifluoromethyl)cinnamamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0552-1G PC0552-5G
APOSPC0552-1GEA 662 CZK
APOSPC0552-1G APOSPC0552-5G
4-(Trifluoromethyl)cinnamamide 98%
4-(Trifluoromethyl)cinnamamide
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03092988
CAS číslo: 115093-99-7