1H-Nonafluorobutane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluorobutane
PC0548-10G
PC0548-25G
APOSPC0548-10GEA
10750
CZK
APOSPC0548-10G
APOSPC0548-25G
1H-Nonafluorobutane 99%
1H-Nonafluorobutane
Vzorec:
C₄HF₉ MW: 220,036 g/mol Bod varu: 14 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00272355 CAS číslo: 375-17-7 UN: 3163 ADR: 2.2, |