Tisk…
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropentane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0547-5G PC0547-250MG
APOSPC0547-5GEA 0 CZK
APOSPC0547-5G APOSPC0547-250MG
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropentane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoropentane
Vzorec: C₅H₇BrF₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153716
CAS číslo: 151831-44-6
UN: 1993
ADR: 3,III