Tisk…
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0534-1G PC0534-250MG
APOSPC0534-1GEA 24800 CZK
APOSPC0534-1G APOSPC0534-250MG
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₂F₆O₂
MW: 244,091 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631432
CAS číslo: 157337-84-3