Tisk…
2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0487-1G PC0487-25G PC0487-5G
APOSPC0487-1GEA 3270 CZK
APOSPC0487-1G APOSPC0487-25G APOSPC0487-5G
2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 97%
2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Vzorec: C₉H₉F₃O
MW: 190,162 g/mol
Bod varu: 81…83 °C (3 mm Hg)
Hustota: 1,251 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07366525
CAS číslo: 426-54-0