Tisk…
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0484-1G PC0484-250MG PC0484-100MG
APOSPC0484-1GEA 18190 CZK
APOSPC0484-1G APOSPC0484-250MG APOSPC0484-100MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631611
CAS číslo: 261952-18-5
UN: 3261
ADR: 8,III