Tisk…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0478-5G PC0478-250MG
APOSPC0478-5GEA 13030 CZK
APOSPC0478-5G APOSPC0478-250MG
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₉F₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631607
CAS číslo: 261952-15-2