Tisk…
1-Chloro-8-iodoperfluorooctane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0473-25G PC0473-5G
APOSPC0473-25GEA 7810 CZK
APOSPC0473-25G APOSPC0473-5G
1-Chloro-8-iodoperfluorooctane 98%
1-Chloro-8-iodoperfluorooctane
Vzorec: C₈ClF₁₆I
MW: 562,418 g/mol
Bod varu: 74…78 °C (4 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320707
CAS číslo: 16486-98-9