Tisk…
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-(Chlorocarbonyl)-2-methylbenzotrifluoride
PC0469-10G PC0469-1G PC0469-5G
APOSPC0469-10GEA 9430 CZK
APOSPC0469-10G APOSPC0469-1G APOSPC0469-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01631602
CAS číslo: 261952-11-8
UN: 3265
ADR: 8,II