2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-(Chloroformyl)-4-methylbenzotrifluoride, 3-(Chlorocarbonyl)-4-methylbenzotrifluoride
PC0466-1G
PC0466-2.5G
PC0466-5G
APOSPC0466-1GEA
992
CZK
APOSPC0466-1G
APOSPC0466-2.5G
APOSPC0466-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec:
C₉H₆ClF₃O MW: 222,592 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01631599 CAS číslo: 261952-08-3 UN: 3264 ADR: 8,III |