Tisk…
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid
PC0453-1G PC0453-5G
APOSPC0453-1GEA 1990 CZK
APOSPC0453-1G APOSPC0453-5G
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₈H₅BF₆O₂
MW: 257,926 g/mol
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038223
CAS číslo: 196083-18-8