Tisk…
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0442-10G PC0442-5G
APOSPC0442-10GEA 14120 CZK
APOSPC0442-10G APOSPC0442-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₈F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631497
CAS číslo: 261951-98-8