Tisk…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)-o-tolunitrile, 2-Cyano-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC0418-1G PC0418-25G PC0418-5G
APOSPC0418-1GEA 3770 CZK
APOSPC0418-1G APOSPC0418-25G APOSPC0418-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₉H₆F₃NO
MW: 201,145 g/mol
Bod varu: 64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631543
CAS číslo: 261951-92-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III