α-(Trifluoromethyl)styrene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
[1-(Trifluoromethyl)vinyl]benzene, (3,3,3-Trifluoroprop-1-en-2-yl)benzene, Alpha-(trifluoromethyl)styrene
PC0401-1G
APOSPC0401-1GEA
7110
CZK
APOSPC0401-1G
α-(Trifluoromethyl)styrene 97%
α-(Trifluoromethyl)styrene
Vzorec:
C₉H₇F₃ MW: 172,147 g/mol Bod varu: 148…148,5 °C Hustota: 1,167 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 37 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00081197 CAS číslo: 384-64-5 UN: 1993 ADR: 3,III |