Tisk…
Bis(fluoromethyl)ether
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0341-5G PC0341-1G
APOSPC0341-5GEA 10980 CZK
APOSPC0341-5G APOSPC0341-1G
Bis(fluoromethyl)ether
Bis(fluoromethyl)ether
Useful synthetic intermediate; call for data sheet.
Vzorec: C₂H₄F₂O
Bod varu: 34 °C
Bod tání: –70 °C
Hustota: 1,208 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00274309
CAS číslo: 462-51-1
UN: 3271
ADR: 3,II