Tisk…
4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0333-1G PC0333-25G PC0333-5G
APOSPC0333-1GEA 2080 CZK
APOSPC0333-1G APOSPC0333-25G APOSPC0333-5G
4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride 97%
4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride
Vzorec: C₈H₄F₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039230
CAS číslo: 368-94-5