Tisk…
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC0298-1G PC0298-5G
APOSPC0298-1GEA 8530 CZK
APOSPC0298-1G APOSPC0298-5G
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
4,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₄F₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631486
CAS číslo: 261944-97-2