Tisk…
1H,8H-Perfluorooctane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H,8H-Hexadecafluorooctane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-Hexadecafluorooctane
PC0268-1G PC0268-25G PC0268-5G
APOSPC0268-1GEA 1040 CZK
APOSPC0268-1G APOSPC0268-25G APOSPC0268-5G
1H,8H-Perfluorooctane
1H,8H-Perfluorooctane
Vzorec: C₈H₂F₁₆
MW: 402,076 g/mol
Bod varu: 134…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155850
CAS číslo: 307-99-3