Tisk…
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC0233-1G PC0233-250MG
APOSPC0233-1GEA 17000 CZK
APOSPC0233-1G APOSPC0233-250MG
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene 95%
Hexakis(1H,1H,5H-perfluoropentoxy)phosphazene
Vzorec: C₃₀H₁₈F₄₈N₃O₆P₃
Bod varu: 203…207 °C (0,25 mm Hg)
Bod tání: 14…16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00798142
CAS číslo: 16059-16-8