Tisk…
4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzene
PC0223-1G PC0223-25G PC0223-5G
APOSPC0223-1GEA 830 CZK
APOSPC0223-1G APOSPC0223-25G APOSPC0223-5G
4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-5-phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₆BrF₃N₂
Bod tání: 173…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153731
CAS číslo: 230295-07-5