Tisk…
2,4-Dichloro-5-fluorobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC0209-1G PC0209-250MG PC0209-5G
APOSPC0209-1GEA 695 CZK
APOSPC0209-1G APOSPC0209-250MG APOSPC0209-5G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzaldehyde
2,4-Dichloro-5-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃Cl₂FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631379
CAS číslo: 86522-91-0